Merck
CLS9990100
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~100 mm
別名:
Corning® 9990
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 9990-100
外径
~100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)