物質
borosilicate glass
conical bottom
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
graduations: no
without cap
包装
case of 125 ea
pack of 125 ea
メーカー/製品名
Corning 99502-10
パラメーター
3000 × g max. RCF
外径 × L
16 mm × 114 mm
キャパシティ
10 mL
色
clear
フィッティング
15-415 thread
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These disposable 10mL Pyrex glass centrifuge tubes are manufactured from Type I borosilicate glass and have a GPI 15-415 thread. They are supplied without caps. The tubes are designed to withstand centrifugation up to 3,000 RCF and are packed in convenient, easy to use packs, which are shrink-sealed for protection during shipment. For reusable phenolic screw caps with white rubber liners, see CLS9999152, for reusable phenolic screw caps with Polytetrafluorethylene (PTFE) faced rubber liners see CLS999815, for disposable phenolic screw cap with rubber liner, see CLS9999915.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)