Merck
CLS9944816
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 17.0 mL
別名:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom tube
スレッドサイズ
15-415
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
without cap
包装
case of 1000
pack of 250
メーカー/製品名
Corning 99448-16
外径 × L
16 mm × 125 mm
キャパシティ
17.0 mL
ネック外径
15 mm
clear
適合性
suitable for (culture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)