物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1000
pack of 250
メーカー/製品名
Corning 99447-16X
外径 × L
16 mm × 150 mm
キャパシティ
19.0 mL
色
clear
フィッティング
thread for 15-415
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS9944716X-1000EA | 4061831676402 |
CLS9944716X-250EA | 4061831706277 |