物質
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
スレッドサイズ
15-415
無菌性
non-sterile
包装
pack of 144 ea
case of 288
メーカー/製品名
Corning 9826-16X
外径 × L
16 mm × 125 mm
色
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)