Key Documents
CLS982516X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 16 mm × 125 mm
別名:
Corning® 9825
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
スレッドサイズ
15-415
無菌性
non-sterile
包装
pack of 144
case of 288
メーカー/製品名
Corning 9825-16X
外径 × L
16 mm × 125 mm
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このPyrex培養管には、深型のGPIネジ規格18-415のフェノール製キャップが付属し、オートクレーブ後の操作と密閉が容易です。キャップは、オートクレーブの高温と蒸気の影響に耐えられる特別な製法で作られ、白色のラバーライナーが付いています。エナメル製の白色表示領域は、鉛筆書きに最適な面になっています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)