物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 576
pack of 72
メーカー/製品名
Corning 9820-20
外径 × L
20 mm × 150 mm
キャパシティ
34 mL
色
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)