Merck
CLS894719
Pyrex® vacuum connecting adapter, 105° angle
bottom male joint: ST/NS 19/22, top female joint: ST/NS 19/22
別名:
Corning® 8947
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
female joint: ST/NS top19/22
male joint: ST/NS bottom19/22
メーカー/製品名
Corning 8947-19
関連するカテゴリー
詳細
With tubulation of 10mm O.D. for attaching to a vacuum pump or to inner and outer joints. Includes a drip-tip on the inner tube.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)