Merck
CLS882124
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 24/40
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Corning 8821-24
L
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)