Merck
CLS830050
Pyrex® graduated tube with pour-out
capacity 50 mL
別名:
Corning® 8300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
conical bottom tube (Short)
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8300-50
利用可能性
not available in EU
外径 × L
29 mm × 118 mm
キャパシティ
50 mL
詳細
底部が短い円錐形。 白いエナメルの目盛りは、0~10 mLは0.5 mL刻みで、10~50 mLは1 mL刻みです。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)