物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8240-50
外径 × L
29 mm × 116 mm
キャパシティ
50 mL
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® pour-out centrifuge tube is made of low-expansion borosilicate glass.
- Features a pour-out spout for easy decanting.
- Autoclavable - The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
Round bottom tube with pour out spout for easy decanting.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)