Merck
CLS8220100
Pyrex® pear-shaped graduated centrifuge tube, Goetz
capacity 100.0 mL, O.D. × L 58 mm × 159 mm
別名:
Corning® 8220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8220-100
外径 × L
58 mm × 159 mm
キャパシティ
100.0 mL
clear
適合性
suitable for (phosphorus determinations in iron and steel)
詳細
下部の脚部には、1 mLまで、0.05 mL刻みの目盛りが付いています。本体には、1~5 mLは1 mL刻み、5~50 mLは5 mL刻み、50~100 mLは10 mL刻みで目盛りが付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)