物質
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8082-50
利用可能性
not available in EU
外径 × L
28 mm × 150 mm
キャップ直径
24 mm
Cap thread
24
キャパシティ
50 mL
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap with glued-in white-rubber liner resists effects of temperature and steam. (Screw thread size for the 15 mL tube is 15-415, and for the 5 mL tube is 24-410)
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)