物質
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8082-15
利用可能性
not available in EU
外径 × L
17 mm × 134 mm
キャップ直径
15 mm
Cap thread
15
キャパシティ
15 mL
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap with glued-in white-rubber liner resists effects of temperature and steam. (Screw thread size for the 15 mL tube is 15-415, and for the 5 mL tube is 24-410)
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
Graduation Range: 0.1-15 ml Gradudation Interval: 0.1 ml
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)