Merck
CLS765022
Pyrex® hollow stopper
stopper joint: 22
別名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7650
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: stopper22
メーカー/製品名
Corning 7650-22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lightweight, barrel-shaped head makes it easy to rotate in or out.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)