Merck
CLS72683
Pyrex® solid glass beads
3mm packing beads, 4/cs
別名:
Flow indicator, glass packing beads, Corning® 7268
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
詳細
Diam. tol. ± 0.75 mm
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 7268-3
外径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These PYREX® beads are useful as boiling stones, mixing beads and as packing for distillation columns. Beads are packaged in 0.45kg. (1 lb.) bottles (each bottle is one pack), which have a packing volume of approximately 360cm3 or 22 cubic inches.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS72683-4LB4061831710823
CLS72683-1LB4061831710816