Merck
CLS722085
Pyrex® spot plate with nine depressions
W × L 85 mm × 100 mm
別名:
Corning® 7220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
メーカー/製品名
Corning 7220-85
W × L
85 mm × 100 mm
詳細
Concave depressions are O.D. 22mm × D 7mm.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)