Key Documents
CLS71037
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 7 mL, accuracy: 0.01 mL
別名:
Corning® 7103
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
case of 6 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7103-7
容積測定範囲
7 mL, accuracy: 0.01 mL
L
420 mm
キャパシティ
7 mL
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)