Merck
CLS710125
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
別名:
Corning® 7101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7101-25
容積測定範囲
25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
L
521 mm
キャパシティ
25.0 mL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.       
  • It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.        
  • Color-coded markings enameled onto the glass.      
  • It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)