Merck
CLS70980250
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pack of 12
case of 24
メーカー/製品名
Corning 70980-250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)