Merck
CLS7095BNMR
Corning® Pasteur pipettes, non-sterile
L 13 1/4 in. (337 mm), long tip, soda lime
別名:
Pipettes, pipettes, serological pipets, serological pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
subdivision: no
包装
case of 100 ea
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 7095B-NMR
L
13 1/4 in. (337 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy soda-lime glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2