物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
pack of 120 ea
case of 720 ea
メーカー/製品名
Corning 7079-10N
容積測定範囲
10.0 mL
キャパシティ
10 mL
チップサイズ
, Narrow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
- Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
- All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
- Nonsterile, unplugged and bulk packed.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)