物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
Corning 7078D-10
容積測定範囲
10.0 mL
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS7078D10-400EA | 4061831703931 |