物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
pack of 200 ea
case of 400 ea
メーカー/製品名
Corning 7077B-5
容積測定範囲
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
L
215 mm
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)