Merck
CLS70701
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
別名:
Corning® 7070
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
graduation
subdivision 0.1 mL
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7070-1
容積測定範囲
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
外径 × L
7 mm × 325 mm
キャパシティ
1.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated "to deliver".
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)