物質
glass
特徴
graduation
subdivision 0.01 mL
メーカー/製品名
Corning 7065-1C
容積測定範囲
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
外径 × L
7 mm × 350 mm
キャパシティ
1.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 1 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
- Colored graduations are enameled onto the glass.
- The graduation intervals on these pipettes are 0.1 mL.
- They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
- Do not pipette by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)