物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 70640-500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Pyrex® VISTA™ volumetric flasks, Class A (volume 500 mL) provide precise volume measurement.
- These flasks have sealed necks tooled for No. 19 Standard Taper glass stoppers.
- The graduation line is sharp and permanent and large blue block letters make the inscription easy to read.
- These Class A volumetric flasks have been manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E- 694 for volumetric ware, ASTM E-542 for calibration of volumetric ware and ASTM E-288 for volumetric flasks.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)