Merck
CLS70360125
Pyrex® VISTA filter flask
capacity 125 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ground joint or rubber stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 70360-125
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These small filtering flasks are recommended for microchemical use. All flasks have permanent blue enamel marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)