Key Documents
CLS6949M4
Corning® microscale glassware kits
With 14/10 joints
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.11
メーカー/製品名
Corning 6949M-4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyrex components are durable and safe, and are supplied with all the necessary components needed to perform the experiments in Microscale Organic Laboratory. Conical reaction vials include open-top caps and septa. Glassware is supplied in a foam-lined carrying case.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)