Merck
CLS69471LBO
Pyrex®樹脂性反応ケトル、底部
capacity 1,000 mL
別名:
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type lid
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 6947-1LBO
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flange is finely ground for a tight seal.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)