メーカー/製品名
Corning 6941-3L
外径 × H
152 mm × 203 mm
キャパシティ
2.8 L
関連するカテゴリー
詳細
Recommended for use as animal jars or for other purposes where resistance to hot air and steam sterilization is of importance. These jars are blown with walls approximately 4.5 mm (3/16 in.) thick. The open ends are finished with a fire-polished bead to increase mechanical strength. Do not use with heat, pressure or vacuum applications.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)