物質
enameled steel plate
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 6795-170
利用可能性
not available in EU
パラメーター
25 °C temp. range (360 °C)
プレートW × L
5 in. × 5 in.
色
none
詳細
白エナメル塗装のスチール製トッププレートにより、最高360°Cの温度移行が得られます。二重熱遮蔽により熱が放散し、触れることができる温度にケースを維持します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS6795170-1EA | 4061832903859 |