Merck
CLS664022L
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 2,000 mL
別名:
Corning® 66402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
栓サイズ
6
ストッパーサイズ
38 mm
メーカー/製品名
Corning 66402-2L
漏斗容量
2,000 mL
ステム外径 × L
12 mm × 65 mm , below stopcock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保護プラスチックがコーティングされています。コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐのに役立ち、こぼれを減らします。完全にオートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)