Merck
CLS653401L
PYREXPLUS® 肉厚ろ過フラスコ
capacity 1,000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
ジョイント
joint stopper8
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Rubber stopper
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 65340-1L
容積測定範囲
300-1,000 mL
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フラスコはPVCで保護コーティングされています。オートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。1,000 mLまでのサイズでは、チューブ取り付け部の外径は10 mmです。2,000 mLと4,000 mLのサイズでは、チューブ取り付け部の外径は12.5mmです。チューブ取り付け部はコーティングされていません。直熱または直火では使用しないでください。湿式加熱121°C以上、乾燥加熱110°C以上では加熱しないでください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)