Merck
CLS6404250
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 250 mL
別名:
Corning® 6404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint stopper22
メーカー/製品名
Corning 6404-250
キャパシティ
250 mL
サイズ
栓サイズ
4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PYREX® pear-shaped glass separatory funnels contain stoppers and polytetrafluorethylene (PTFE) stopcocks. The closed bottom stopper made of linear high density polyethylene to conform to standard taper stopper dimensions. The PTFE plug is designed to fit into the micro-finish barrel and it also minimizes freezing problems and grease contamination.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)