Merck
CLS6402500
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex jointed stopper, PTFE stopcock
別名:
Corning® 6402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
栓サイズ
4
ストッパーサイズ
27
メーカー/製品名
Corning 6402-500
ステム外径 × L
10 mm × 65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Designed so that only PTFE and borosilicate glass are in contact with liquids or gases. Two sealing mechanisms are utilized. First, the tip of the PTFE body is "threaded down" into a glass seat. Second, an adjustable gland seal within PTFE body prevents leakage through the cap. No lubrication, O-rings, or retaining clips required.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)