Merck
CLS618050
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 65 mm
別名:
Corning® 6180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 6180-50
ステムL
65 mm
ステム外径
8-9 mm
上部I.D.
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)