メーカー/製品名
Corning 6180-100
ステムL
100 mm
ステム外径
8-9 mm
上部I.D.
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS6180100-1EA | |
CLS6180100-24EA | 4061831702200 |
CLS6180100-6EA |