Merck
CLS615969L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 9.5 L
別名:
Corning® 61596
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 61596-9L
キャパシティ
9.5 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスが粉々になるのを防ぐのに役立ち、こぼれを減らす保護プラスチックがコーティングされています。完全にオートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。黒色のエナメル目盛りが500 mL刻みで付いています。ゴム栓の使用:なし12.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)