物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
ストッパーサイズ
24
特徴
autoclavable
cap
包装
pack of 1 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 61500-500
ボトルネック直径
~35.5 mm
キャパシティ
500 mL
直径× H
86 mm × 163.5 mm
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスが粉々になるのを防ぐのに役立ち、こぼれを減らす保護プラスチックがコーティングされています。完全にオートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。瓶の首部はすりになっています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS61500500-6EA | 4061831675153 |
CLS61500500-1EA |