Merck
CLS61500125
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 125 mL
別名:
Corning® 61500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
ストッパーサイズ
19
特徴
autoclavable
cap
メーカー/製品名
Corning 61500-125
キャパシティ
125 mL
直径× H
55 mm × 107.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスが粉々になるのを防ぐのに役立ち、こぼれを減らす保護プラスチックがコーティングされています。完全にオートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。瓶の首部はすりになっています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)