Merck
CLS614065
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
top I.D. 65 mm
別名:
Corning® 6140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
メーカー/製品名
Corning 6140-65
ステム外径
8 mm
上部I.D.
65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)