Merck
CLS612204L
PYREXPLUS® aspirator bottle, with protective coating, outlet for tubing
capacity 4,000 mL
別名:
Corning® 61220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
ストッパーサイズ
10 (rubber)
特徴
autoclavable
cap: no
メーカー/製品名
Corning 61220-4L
キャパシティ
4,000 mL
直径× H
165 mm × 289 mm
詳細
ボトルは、保護的なPVCコーティングによって製品寿命と安全性を向上させています。保護コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐとともに漏れを減らします。オートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。ボトルは、フレキシブルチューブを接続するための管状サイドアームを備えています。管状部分はコーティングされていないため、標準寸法のチューブを簡単に接続することはできません。
注意
直熱または直火で使用しないでください。湿式加熱の場合は121°C、乾式加熱の場合は110°Cを超えて加熱しないでください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)