Key Documents
CLS61205
Pyrex® large short-stem funnel
別名:
Corning® 6120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 6120-5
上部I.D.
122 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stem is approximately 100 mm with 15 mm O.D. 60° angle cone.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)