Key Documents
CLS61005
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
別名:
Corning® 6100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 6100-5
L
250 mm
上部I.D.
122 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)