Merck
CLS56421L
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 1,000 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
22
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type Polyethylene stopper
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5642-1L
tol. measuring range
0.30 mL
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
閉じた底で直線状のHDPE栓は、ST栓の寸法に適合します。1 mLと2 mLのサイズは試験管の形状です。
  • Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
  • The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
  • A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS56421L-1EA4061825883137
CLS56421L-6EA4061831674927