Merck
CLS564150
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
9
無菌性
non-sterile
特徴
class B
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5641-50
tol. measuring range
0.10 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)