Merck
CLS56002L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
別名:
メスフラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Snap cap
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 5600-2L
tol. measuring range
0.50 mL
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)