Merck
CLS55802L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
別名:
メスフラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type Snap cap
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)