物質
borosilicate glass
long
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type Snap cap
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 5580-250
Corning 5580
tol. measuring range
0.12 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS5580250-12EA | 4061831701005 |
CLS5580250-1EA | |
CLS5580250-6EA | 4061831701012 |